missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cadmium Sulfate, Hydrate, Crystal, BAKER ANALYZED™ A.C.S. Reagent, J.T. Baker™

Catalog Number p-5390715
Click to view available options
Cantidad:
125 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
7790-84-3
CdSO4.8/3 H2O
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
7790-84-3
CdSO4.8/3 H2O

High quality chemicals for laboratory and specialized industrial use

Nombre del producto químico o material Cadmium Sulfate
Nombre de nota Hydrate
Forma física Crystals
Cantidad 125 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 256.52
Grado Reactivo ACS BAKER ANALYZED™
Envase Frasco de vidrio ámbar de boca ancha
Gravedad específica 1L = 3.08kg
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 2
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
  • H330-Mortal en caso de inhalación.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'