Learn More
Cadmium Sulfate, ACS Reagent, ≥99%, Honeywell Fluka™
Catalog Number p-7120275
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
10124-36-4
CdO4S
208.47
MFCD00010923
QCUOBSQYDGUHHT-UHFFFAOYSA-L
cadmium sulfate, cadmium sulphate, cadmium monosulfate, sulfuric acid, cadmium salt 1:1, cadmium sulfuricum, cadmium sulfate 1:1, cadmium sulfate, tetrahydrate, cadmium 2+ sulfate, caswell no. 136c, unii-947unf3z6o
24962
CHEBI:50292
cadmio(2+); sulfato
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Cd+2]
10124-36-4
CdO4S
208.47
MFCD00010923
QCUOBSQYDGUHHT-UHFFFAOYSA-L
cadmium sulfate, cadmium sulphate, cadmium monosulfate, sulfuric acid, cadmium salt 1:1, cadmium sulfuricum, cadmium sulfate 1:1, cadmium sulfate, tetrahydrate, cadmium 2+ sulfate, caswell no. 136c, unii-947unf3z6o
24962
CHEBI:50292
cadmio(2+); sulfato
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Cd+2]
ACS Reagent,≥99.0%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Cadmium sulfate
Punto de fusión 1000°C
Color Incolora
Cantidad 100 g
Fórmula lineal CdSO4
Número UN UN2570
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.47g/mol
Porcentaje de pureza ≥99%
Pérdida por secado ≤1.0%
Envase Frasco de polietileno
Aspecto Crystalline
Densidad 4.69g/cm3