Learn More
Cadmium Sulfate, ACS Reagent, ≥99%, Honeywell™ Fluka™
Marca:  Honeywell Fluka 383082-2.5KG
Detalles adicionales : CAS : 10124-36-4 Peso : 2.50000kg Transport : UN number : 2570 Chem class : 1 Pack group : III
Cantidad. 2.5kg
Envase Poly Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15615300
  • 1370.44€ / 2.50 Kg
Fecha de envío estimada
del proveedor 22-01-2018
Añadir a la cesta
Especificaciones
Crystalline
≤0.005% insolubles
4.69g/cm3
Colorless
≤1.0%
1000°C
Especificaciones
Cadmium sulfate
≥99%
Crystalline
MFCD00010923
4.69g/cm3
≤1.0%
Colorless
2.5kg
10124-36-4
CdSO4
208.47g/mol
UN2570
≤0.005% insolubles
Poly Bottle
1000°C
Videos