Learn More
Cadmium sulfate, Acros Organics
Marca:  Acros Organics 447750025
Detalles adicionales : CAS : 10124-36-4 Peso : 2.50000kg Transport : UN number : 2570 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 2.5kg
Envase Glass bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 12623630
  • 760.80€ / 2.50 Kg
Fecha de envío estimada
del proveedor 05-09-2019
Añadir a la cesta
Especificaciones
10124-36-4
208.47
cadmium sulfate, cadmium sulphate, cadmium monosulfate, sulfuric acid, cadmium salt 1:1, cadmium sulfuricum, cadmium sulfate 1:1, cadmium sulfate, tetrahydrate, cadmium 2+ sulfate, caswell no. 136c, unii-947unf3z6o
CHEBI:50292
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Cd+2]
CdO4S
QCUOBSQYDGUHHT-UHFFFAOYSA-L
24962
cadmium(2+);sulfate
Especificaciones
Cadmium sulfate
CdO4S
cadmium sulfate, cadmium sulphate, cadmium monosulfate, sulfuric acid, cadmium salt 1:1, cadmium sulfuricum, cadmium sulfate 1:1, cadmium sulfate, tetrahydrate, cadmium 2+ sulfate, caswell no. 136c, unii-947unf3z6o
[O-]S(=O)(=O)[O-].[Cd+2]
208.47
CHEBI:50292
ACS Reagent
Solubility in water: 1130g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol, acids, acetone and ammonia
2.5kg
10124-36-4
CdSO4
QCUOBSQYDGUHHT-UHFFFAOYSA-L
cadmium(2+);sulfate
24962
208.46
Glass bottle
1000.0°C
Videos
SDS Documentos