Learn More
Alfa Aesar™ Cadmium selenide, 99.999% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 045456.18
Detalles adicionales : CAS : 1306-24-7 Peso : 0.05000kg Transport : UN number : 3077 Chem class : 9 Pack group : III
Cantidad. 50g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15492267
  • 419.00€ / 50 g
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
1306-24-7
191.385
AQCDIIAORKRFCD-UHFFFAOYSA-N
14784
selanylidenecadmium
CdSe
MFCD00010917
cadmium selenide, cadmium ii selenide, cadmium 2+ selenide, cadmium selenide nanotubes, cadmium selenide trace metals basis 1g, cadmium selenide candot quantum dot core , 50umol/l in hexane, lumidot tm cdse, 480, core-type quantum dots, 5 mg/ml in toluene, lumidot tm cdse, 520, core-type quantum dots, 5 mg/ml in toluene
CHEBI:50834
[Se]=[Cd]
Especificaciones
Cadmium selenide
(metals basis)
MFCD00010917
14,1626
AQCDIIAORKRFCD-UHFFFAOYSA-N
selanylidenecadmium
14784
191.36
99.999%
Odorless
Black to Brown-Red
50g
1306-24-7
CdSe
UN3077
cadmium selenide, cadmium ii selenide, cadmium 2+ selenide, cadmium selenide nanotubes, cadmium selenide trace metals basis 1g, cadmium selenide candot quantum dot core , 50umol/l in hexane, lumidot tm cdse, 480, core-type quantum dots, 5 mg/ml in toluene, lumidot tm cdse, 520, core-type quantum dots, 5 mg/ml in toluene
[Se]=[Cd]
191.385
CHEBI:50834
Pieces
5.81g/mL
3 to 12mm
>1350°C
Videos
SDS Documentos