Learn More
Yoduro de cadmio, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10402855
307.34 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7790-80-9
MFCD00010920
OKIIEJOIXGHUKX-UHFFFAOYSA-L
cadmium iodide, cadmium diiodide, unii-2f2upu4kcw, cadmium 2+ diiodide, 2f2upu4kcw, acmc-20aljc, cadmium 2+ ion diiodide, cadmium iodide trace metals basis 25g
24635
cadmio(2+);diyoduro
[Cd+2].[I-].[I-]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7790-80-9
MFCD00010920
OKIIEJOIXGHUKX-UHFFFAOYSA-L
cadmium iodide, cadmium diiodide, unii-2f2upu4kcw, cadmium 2+ diiodide, 2f2upu4kcw, acmc-20aljc, cadmium 2+ ion diiodide, cadmium iodide trace metals basis 25g
24635
cadmio(2+);diyoduro
[Cd+2].[I-].[I-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 787°C
Nombre del producto químico o material Cadmium iodide
Punto de fusión 388°C
Nombre de nota 99%
Color Blanco a amarillo
Forma física Escamas cristalinas brillantes o polvo
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (Complexometry)
Fórmula molecular CdI2
Fórmula lineal CdI2
Índice Merck 15, 1626
Información de solubilidad Solubility in water: 798g/L (20°C)
Peso molecular (g/mol) 366.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 366.2
Porcentaje de pureza 99%
Envase Frasco de vidrio
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Cadmium iodide
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H373-Puede provocar daños en los órganos.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H301-Tóxico en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P310-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.