Learn More
Hidróxido de cadmio, Puratronic™, 99,98 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7048482
43.20 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
25 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
21041-95-2
CdH2O2
146.43
MFCD00015995
PLLZRTNVEXYBNA-UHFFFAOYSA-L
cadmium(2+) dihydroxide
[OH-].[OH-].[Cd++]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
21041-95-2
CdH2O2
146.43
MFCD00015995
PLLZRTNVEXYBNA-UHFFFAOYSA-L
cadmium(2+) dihydroxide
[OH-].[OH-].[Cd++]
It is found in the industrial nickel cadmium storage batteries, in cadmium plating, in the manufacture of cadmium salts, laboratory reagents. It is a useful biochemical for proteomics research.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Cadmium hydroxide
Punto de fusión 300°C (decomposition)
Forma física Polvo
Cantidad 2 g
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Número UN UN2570
Índice Merck 14,1620
Información de solubilidad Soluble in dilute acids. Slightly soluble in water; 0.026g/100 mL.
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.41
Porcentaje de pureza 99.98%
Grado Puratronic™
Sensibilidad Air Sensitive
Densidad 4.79 g/mL at 15°C