Learn More
Alfa Aesar™ Cadmium hydroxide, Puratronic™, 99.98% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 010662.09
Detalles adicionales : CAS : 21041-95-2 Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 2570 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 10g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11310889
  • 217.00€ / 10 g
En stock 4
Añadir a la cesta
Especificación
21041-95-2
MFCD00015995
Especificación
Cadmium hydroxide
(metals basis)
UN2570
146.41
99.98%
4.79g/mL at 15°C
300°C (decomposition)
21041-95-2
MFCD00015995
14,1620
Powder
Puratronic™
Air Sensitive
10g