Learn More
Cloruro de cadmio, ultra seco, 99,996 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11300088
235.34 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
2 g
10 g
50 g
250 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
10108-64-2
CdCl2
183.31
MFCD00010916
YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
cadmium chloride, cadmium dichloride, caddy, vi-cad, kadmiumchlorid, caswell no. 135, ccris 114, hsdb 278, cadmium ii chloride
24947
CHEBI:35456
diclorocadmio
[Cl-].[Cl-].[Cd++]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
10108-64-2
CdCl2
183.31
MFCD00010916
YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
cadmium chloride, cadmium dichloride, caddy, vi-cad, kadmiumchlorid, caswell no. 135, ccris 114, hsdb 278, cadmium ii chloride
24947
CHEBI:35456
diclorocadmio
[Cl-].[Cl-].[Cd++]
Cadmium chloride is used for the preparation of cadmium sulfide, used as Cadmium Yellow, a brilliant-yellow stable inorganic pigment. It can be used for the preparation of organocadmium compounds of the type R2Cd, where R is an aryl or a primary alkyl. It is also used for photocopying, dyeing and electroplating.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 960°C
Nombre del producto químico o material Cadmium chloride
Punto de fusión 568°C
Color Blanco
Forma física Polvo
Cantidad 50 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.996% (Metal basis)
Información de solubilidad Soluble in water. Slightly soluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.32
Olor Odorless
Sensibilidad Hygroscopic
Aspecto White Various forms (powder/flake/crystalline/beads
Densidad 4.047