Learn More
Alfa Aesar™ Cadmium chloride, ultra dry, 99.9% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 035728.09
Detalles adicionales : CAS : 10108-64-2 Peso : 0.01000kg Transport : UN number : 2570 Chem class : 6.1 Pack group : III
Cantidad. 10g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11318597
  • 97.80€ / 10 g
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Ampouled under argon
Especificaciones
10108-64-2
183.314
YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
24947
dichlorocadmium
CdCl2
MFCD00010916
cadmium chloride, cadmium dichloride, caddy, vi-cad, cadmium chloride, kadmiumchlorid, caswell no. 135, ccris 114, hsdb 278, cadmium ii chloride
CHEBI:35456
Cl[Cd]Cl
Especificaciones
Cadmium chloride
10108-64-2
CdCl2
UN2570
cadmium chloride, cadmium dichloride, caddy, vi-cad, cadmium chloride, kadmiumchlorid, caswell no. 135, ccris 114, hsdb 278, cadmium ii chloride
Cl[Cd]Cl
183.314
CHEBI:35456
Beads
4.047g/mL
Odorless
Hygroscopic
568°C
Ultra dry
(metals basis)
MFCD00010916
14,1617
YKYOUMDCQGMQQO-UHFFFAOYSA-L
dichlorocadmium
24947
183.32
99.9%
−10 Mesh
Ampule
960°C
10g