Learn More
Cadmium Chloride, Honeywell™
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Descripción
- Somos su proveedor de reactivos y productos químicos de laboratorio de alta calidad para laboratorios analíticos y químicos:
Disolventes – para uso específico de ACS (HPLC), uso general de ACS, disolventes para histología, y reactivo para síntesis química y otras aplicaciones industriales.
Inorgánicos – síntesis química y química inorgánica, incluidos ácidos y bases esenciales, sales, metales y elementos y reactivos para reacciones químicas.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Cadmium Chloride |
Forma física | Anhydrous |
Cantidad | 25 g |
Número UN | 2570 |
Información de solubilidad | Soluble in water 457g/L at 20°C |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 183.32g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥99% |
Grado | Puriss. P.a. |
Presión de vapor | 10mmHg (656°C) |
Densidad | Vapor Density: 6.3 (vs air) |