Learn More
Carbonato de cadmio, 99,99 % (base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Cadmium carbonate |
Punto de fusión | 500°C (decomposition) |
Color | Blanco |
Forma física | Polvo/masa |
Cantidad | 25 g |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99.99% |
Información de solubilidad | It is insoluble in water and organic solvents,slightly soluble in aqueous acid,potassium cyanide,ammonium. |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 172.42 |
Olor | Odorless |
Aspecto | White powder/lumps |