Learn More
Cadence Science™ Agujas deflectoras tipo Huber
Uso en cromatografía de gases y procedimientos de espectroscopía de resonancia magnética nuclear
Marca: Cadence Science™ 4192
Detalles adicionales : Peso : 0.04000kg
Descripción
Use in gas chromatography and nuclear magnetic resonance spectroscopy procedures
- Agujas de penetración deflectoras tipo Huber
- Para la penetración sin efecto de perforación de septos y tapones de caucho en la que participan compuestos sensibles al aire y pirofóricos
Especificaciones
Latón niquelado (cono), Acero inoxidable (tubo) | |
Uso en cromatografía de gases y procedimientos de espectroscopía de resonancia magnética nuclear | |
1,5 in | |
12 agujas | |
Extremo desviado |
18 G | |
Septo desviado sin perforación | |
Aguja de penetración | |
38 mm |