Learn More
Ácido cacodílico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3776522
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10g
50g
250g
Envase:
Frasco de vidrio
75-60-5
C2H7AsO2
138.00
MFCD00002095
OGGXGZAMXPVRFZ-UHFFFAOYSA-N
cacodylic acid, hydroxydimethylarsine oxide, chexmate, silvisar, phytar, arsan, dimethylarsenic acid, erase, arsinic acid, dimethyl, silvisar 510
2513
CHEBI:48765
ácido dimetilarsínico
C[As](C)(O)=O
75-60-5
C2H7AsO2
138.00
MFCD00002095
OGGXGZAMXPVRFZ-UHFFFAOYSA-N
cacodylic acid, hydroxydimethylarsine oxide, chexmate, silvisar, phytar, arsan, dimethylarsenic acid, erase, arsinic acid, dimethyl, silvisar 510
2513
CHEBI:48765
ácido dimetilarsínico
C[As](C)(O)=O
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original de Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Cacodylic acid
Punto de fusión De 195 °C a 198 °C
Color Blanco
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Fórmula lineal (CH3)2As(O)OH
Índice Merck 15, 1609
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.01
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Cantidad 5 g
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Forma física Polvo cristalino