Learn More
asecos™ armario para productos químicos CS-CLASSIC
Almacenamiento seguro y homologado de sustancias químicas no inflamables y sustancias tóxicas en lugares de trabajo
Marca:  asecos™ 3056104030573
Detalles adicionales : Peso : 80.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15586885
  • 911.60€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 23-05-2024
para ver el stock
Alertas:
For indoor use only
Descripción
Descripción
  • Construcción sólida y duradera: cuerpo exterior sólido, de alta calidad, resistente a los arañazos con superficie texturizada con revestimiento en polvo
  • Ningún uso no autorizado: puerta bloqueable con bloqueo de cilindro (integrado en el asa giratoria)
  • Fácil alineación: pies ajustables para compensar suelos irregulares
  • Ventilación: ventilación natural gracias a las aberturas de ventilación en la parte inferior del armario, lista para la conexión a un sistema de escape técnico
Especificaciones
Especificaciones
1835 mm
Armario para productos químicos
486 mm
Con textura revestida en polvo
545 mm
74 kg
Gris, Amarillo
520 mm
Con aletas, Con bisagras hacia la izquierda
3
Conformidad DIN EN 16121/16122
3 estantes, 1 inserto perforado, 1 sumidero inferior (acero laminado galvanizado)
Almacenamiento seguro y adecuado de sustancias tóxicas y químicas no inflamables en zonas de trabajo
493 mm
Acero
520 × 545 × 1950 mm
493 × 486 × 1835 mm
Estándar
1950 mm
CS.195.054
1