Learn More
Epredia™ Lab Vision™ CA 125 Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody
Obtain accurate, reproducible results in immunohistochemistry procedures with Epredia™ CA 125 Ab-2, Mouse Monoclonal Antibody.
581.40€ - 780.30€
Especificaciones
Antígeno CA 125 Ab-2
Clon M11
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Monoclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Formulario Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Formulario Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
12600197
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-1812-S1
Concentrated 500 μL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
12680187
Ver documentos Detalles de la promoción
Epredia™
MS-1812-S
Concentrated 1 mL Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
CA 125 determinant is present on a high molecular weight, mucin like glycoprotein of high molecular weight. CA 125 has been found on frozen sections of amnion and derivatives of coelomic and mullerian epithelium, including pleura, pericardium and peritoneum. In adult tissues, epithelial cells of fallopian tube, endometrium and endocervix; pancreas, colon, gall bladder, stomach, kidney, apocrine sweat gland and mammary gland. It is also found in mesothelial cell lining of pleura, pericardium and peritoneum. It is found in ovarian tumors of serous, endometrioid or clear cell types and adenocarcinomas of mullerian type.
Host Species: Mouse
Clone: M11
Isotype: IgG1/κ
Speices Reactivity: Human. Others not known.
Epitope: Different than clone OC125
Immunogen: CA 125 antigen derived from ascites fluid
Molecular Weight: >200kDa
Positive Control: Breast, ovarian, endometrial, colon and lung CA
Cellular Localization: Extracellular membrane-associated
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Note:
USA: RUO; Int'l: RUO
Especificaciones
Especificaciones
CA 125 Ab-2
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
RUO
Human
IgG2a κ
M11
Monoclonal
Mouse
Oncogenesis
CA 125 antigen derived from ascites fluid