Learn More
C9orf9 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno C9orf9
Concentración 0.26 mg/mL
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16824565
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
26034-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
16814565
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
26034-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Product No. 26034-1-AP is a rabbit polyclonal antibody raised against the full-length of human C9orf9. Two isoforms were produced by alternative splicing with predicted MW of 19 and 26 kDa. Two bands at 16 kDa and 30 kDa could be detected using the presen
SPACA9 (Sperm Acrosome Associated 9) is a Protein Coding gene.
Especificaciones
Especificaciones
C9orf9
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q7TPM5, Q96E40
11092, 296610, 69987
C9orf9 Fusion Protein Ag23320
Primary
-20°C
SPACA9
0.26 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
C9orf9, Uncharacterized protein C9orf9
Spaca9
IgG
Antigen Affinity Chromatography