missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C9orf61 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Especificaciones

Antígeno C9orf61
Concentración 0.4 mg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16824205
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
25630-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16814205
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
25630-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

C9orf61, also named as FAM189A2 and X123, is predomitly expressed in muscle. It has three isoforms with MW 45-50 kDa, 32-35 kDa and 27 kDa.
Especificaciones

Especificaciones

C9orf61
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
Q15884, Q4FZH1
381217, 9413
C9orf61 Fusion Protein Ag22242
Primary
-20°C
FAM189A2
0.4 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
C9orf61, FAM189A2, Protein FAM189A2, Protein X123, RP11 548B3.1, X123
Fam189a2
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications