missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C9orf61 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 25630-1-AP-150UL

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16814205

  • 399.00€ / 150 microlitros
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

C9orf61, also named as FAM189A2 and X123, is predomitly expressed in muscle. It has three isoforms with MW 45-50 kDa, 32-35 kDa and 27 kDa.
Especificaciones

Especificaciones

C9orf61
Polyclonal
Unconjugated
FAM189A2
C9orf61, FAM189A2, Protein FAM189A2, Protein X123, RP11 548B3.1, X123
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
381217, 9413
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.4 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q15884, Q4FZH1
Fam189a2
C9orf61 Fusion Protein Ag22242
150 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales