Learn More
C2orf79/PTRHD1 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 25576-1-AP-150UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16814135
  • 399.00€ / 150 microlitros
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Especificaciones
C2orf79/PTRHD1
Polyclonal
Unconjugated
PTRHD1
C2orf79, PTRHD1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
391356
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.4 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q6GMV3
PTRHD1
C2orf79/PTRHD1 Fusion Protein Ag22255
150 μL