Learn More
C2orf51 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 25464-1-AP-150UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16814045
  • 399.00€ / 150 microlitros
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
C2orf51, also named as TEX37 and TSC21, is a protein with calculated MW 21 kDa. We always detect 35 kDa in our WB detection.
Especificaciones
Especificaciones
C2orf51
Polyclonal
Unconjugated
TEX37
C2orf51, Protein TSC21, TEX37, TSC21
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
200523, 74221
-20°C
Liquid
Western Blot
0.24 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q96LM6, Q9DAG4
Tex37
C2orf51 Fusion Protein Ag21923
150 μL
Primary
Human, Mouse