Learn More
C2orf51 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno | C2orf51 |
---|---|
Concentración | 0.24 mg/mL |
Aplicaciones | Western Blot |
Clasificación | Polyclonal |
Conjugado | Unconjugated |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
16824045
|
Proteintech
25464-1-AP-20UL |
20 μL |
140.00€
20 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
16814045
|
Proteintech
25464-1-AP-150UL |
150 μL |
399.00€
150 microlitros |
Fecha estimada de envío: 08-05-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
C2orf51, also named as TEX37 and TSC21, is a protein with calculated MW 21 kDa. We always detect 35 kDa in our WB detection.Especificaciones
C2orf51 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Human, Mouse | |
Q96LM6, Q9DAG4 | |
200523, 74221 | |
C2orf51 Fusion Protein Ag21923 | |
Primary | |
-20°C | |
TEX37 |
0.24 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
C2orf51, Protein TSC21, TEX37, TSC21 | |
Tex37 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |