Learn More
C19orf36 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 25650-1-AP-150UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16814215
  • 319.00€ / 150 microlitros
Envío estimado: 21-10-2021
Descripción
Descripción
IZUMO4 is a protein coding gene.
Especificaciones
Especificaciones
C19orf36
0.41 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
D3Z690, Q1ZYL8
C19orf36, IMAGE:4215339, IZUMO4, Sperm 22 kDa protein c113
Rabbit
IgG
150 μL
-20°C
Primary
113177, 71564
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
IZUMO4
Liquid
Izumo4
C19orf36 Fusion Protein Ag20434
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Human, Mouse