missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C19orf36 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

140.00€ - 399.00€

Especificaciones

Antígeno C19orf36
Concentración 0.41 mg/mL
Aplicaciones Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones

Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16824215
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
25650-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
16814215
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
25650-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.
Descripción

Descripción

IZUMO4 is a protein coding gene.
Especificaciones

Especificaciones

C19orf36
Immunofluorescence, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
D3Z690, Q1ZYL8
113177, 71564
C19orf36 Fusion Protein Ag20434
Primary
-20°C
IZUMO4
0.41 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
C19orf36, IMAGE:4215339, IZUMO4, Sperm 22 kDa protein c113
Izumo4
IgG
Antigen Affinity Chromatography
Antibody
Videos
SDS
Documentos

Documentos

Product Certifications