missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C17orf81 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 10162-1-AP-150UL

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16816363

  • 319.00€ / 150 microlitros

Envío estimado: 02-11-2021

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

C17orf81 belongs to the ELP5 family. C17orf81 may be involved in TP53-mediated transcriptional regulation.
Especificaciones

Especificaciones

C17orf81
0.25 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q8TE02
C17orf81, DERP6, ELP5, HSPC002, MST071, MSTP071, S phase 2 protein, S-phase 2 protein
Rabbit
IgG
150 μL
-20°C
Primary
23587
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
ELP5
Liquid
ELP5
C17orf81 Fusion Protein Ag0194
Antigen Affinity Chromatography
RUO
Antibody
Polyclonal
Human
Videos
SDS
Documentos
Certificados