Learn More
C14orf93 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 26395-1-AP-150UL
Additional Details : Peso : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16814875
  • 399.00€ / 150 microlitros
Fecha estimada de envío: 06-05-2024
para ver el stock
Beschreibung
Beschreibung
C14orf93 is a protein coding gene.
Spezifikation
Spezifikation
C14orf93
Polyclonal
Unconjugated
C14orf93
C14orf93
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
60686
-20°C
Liquid
Western Blot
0.37 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q9H972
C14orf93
C14orf93 Fusion Protein Ag23838
150 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Sonderangebote
Sonderangebote