missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

C13orf37 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech

Rabbit Polyclonal Antibody

Marca:  Proteintech 24865-1-AP-150UL

Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 16813365

  • 399.00€ / 150 microlitros
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.


Descripción

Descripción

Required for gamma-tubulin complex recruitment to the centrosome.
Especificaciones

Especificaciones

C13orf37
Polyclonal
Unconjugated
MZT1
C13orf37, MOZART1, MZT1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
440145
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
0.39 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q08AG7
MZT1
C13orf37 Fusion Protein Ag21699
150 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Sugerencias de productos

Sugerencias de productos

Videos
SDS
Documentos

Documentos

Certificados
Ofertas especiales

Ofertas especiales