Learn More
C13orf37 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00€ - 399.00€
Especificaciones
Antígeno C13orf37
Concentración 0.39 mg/mL
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16823365
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
24865-1-AP-20UL
20 μL
140.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
16813365
Ver documentos Detalles de la promoción
Proteintech
24865-1-AP-150UL
150 μL
399.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 17-04-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
Required for gamma-tubulin complex recruitment to the centrosome.
Especificaciones
Especificaciones
C13orf37
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human
Q08AG7
440145
C13orf37 Fusion Protein Ag21699
Primary
-20°C
MZT1
0.39 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
C13orf37, MOZART1, MZT1
MZT1
IgG
Antigen Affinity Chromatography