Learn More
C11orf74 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Proteintech 25758-1-AP-150UL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16814325
  • 399.00€ / 150 microlitros
Fecha estimada de envío: 07-05-2024
para ver el stock
Descripción
Descripción
The exact function of C11orf74 remains unknown.
Especificaciones
Especificaciones
C11orf74
Polyclonal
Unconjugated
C11orf74
C11orf74, Protein HEPIS
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
119710
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.35 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q86VG3
C11orf74
C11orf74 Fusion Protein Ag22770
150 μL
Primary
Human, Mouse