Learn More
Alfa Aesar™ C-telopeptide
For cellular and molecular biology applications
Marca:  Alfa Aesar™ J66595.M¬
Detalles adicionales : Peso : 0.00001kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15448009
  • 132.00€ / 1 miligramo
Fecha de envío estimada
del proveedor 26-02-2020
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
868.89
1mg
Glu-Lys-Ala-His-Asp-Gly-Gly-Arg
-30° to -10°C
C-telopeptide
HPLC
Solid
RUO
C-terminal telopeptide
Videos
SDS Documentos
For Research Use Only