Learn More
Alfa Aesar™ C-Peptide, Human
For cellular and molecular biology applications
Marca:  Alfa Aesar™ J66298.|D
Detalles adicionales : Peso : 0.00001kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15457599
  • 200.00€ / 0.50 miligramo
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
Especificaciones
3020.25
Human
Solid
-30° to -10°C
HPLC
0.5mg
RUO
C-Peptide, human
Videos
SDS
For Research Use Only