Learn More
Butiraldehído dietilacetal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10404645
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
3658-95-5
C8H18O2
146.23
MFCD00038316
UVHXZFGCCJLFMX-UHFFFAOYSA-N
butane, 1,1-diethoxy, butyraldehyde, diethyl acetal, butyraldehyde diethyl acetal, butylaldehyde diethyl acetal, n-butyraldehyde diethyl acetal, butyraldehyde diethyl acetal, analytical standard
77225
1,1-dietoxibutano
CCCC(OCC)OCC
3658-95-5
C8H18O2
146.23
MFCD00038316
UVHXZFGCCJLFMX-UHFFFAOYSA-N
butane, 1,1-diethoxy, butyraldehyde, diethyl acetal, butyraldehyde diethyl acetal, butylaldehyde diethyl acetal, n-butyraldehyde diethyl acetal, butyraldehyde diethyl acetal, analytical standard
77225
1,1-dietoxibutano
CCCC(OCC)OCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Butyraldehyde diethylacetal
Color Incolora
Densidad 0.8300g/mL
Punto de ebullición 143.0°C
Temperatura de inflamación 30°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3CH2CH2CH(OCH2CH3)2
Índice de refracción 1.3950 to 1.3970 (20°C, 589nm)
Cantidad 100 g
Gravedad específica 0.83
Información de solubilidad Solubility in water: practically insoluble
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.23
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Butyraldehyde diethylacetal
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.