Learn More
Butiraldehído, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7024065
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2500 mL
123-72-8
C4H8O
72.11
MFCD00007023
ZTQSAGDEMFDKMZ-UHFFFAOYSA-N
butyraldehyde, n-butyraldehyde, butyral, 1-butanal, butyric aldehyde, butanaldehyde, butaldehyde, butalyde, butal, n-butanal
261
CHEBI:15743
butanal
CCCC=O
123-72-8
C4H8O
72.11
MFCD00007023
ZTQSAGDEMFDKMZ-UHFFFAOYSA-N
butyraldehyde, n-butyraldehyde, butyral, 1-butanal, butyric aldehyde, butanaldehyde, butaldehyde, butalyde, butal, n-butanal
261
CHEBI:15743
butanal
CCCC=O
Butyraldehyde is used as an intermediate in the production of synthetic resins, rubber accelerators, tanning auxiliaries, perfumes, flavors, plasticizers and high molecular weight polymers. It acts as a chemical intermediate to prepare other chemicals such as 2-ethylhexanol, n-butanol, polyvinyl butyral (PVB), n-butyric acid and pharmaceuticals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El butiraldehído se utiliza como intermedio en la producción de resinas sintéticas, aceleradores de caucho, aceleradores del bronceado, perfumes, sabores, plastificantes y polímeros de alto peso molecular. Actúa como intermedio químico en la preparación de otros productos químicos como 2-etilhexanol, n-butanol, butiral de polivinilo (PVB), ácido n-butírico y productos farmacéuticos.
Solubilidad
Miscible con agua, etanol, éter, acetato de etilo, acetona y tolueno.
Notas
Sensible al aire. Almacénese en lugar fresco. Incompatible con agentes oxidantes, agentes reductores, bases fuertes y ácidos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Butyraldehyde
Punto de fusión -99°C
Densidad 0.8
Punto de ebullición 75°C to 76°C
Temperatura de inflamación −11°C (12°F)
Olor Pungent
Fórmula lineal CH3CH2CH2CHO
Índice de refracción 1.38
Cantidad 500 mL
Número UN UN1129
Beilstein 506061
Sensibilidad Air Sensitive
Índice Merck 14,1591
Información de solubilidad Miscible with water,ethanol,ether,ethyl acetate,acetone and toluene.
Formula Weight (peso de la fórmula) 72.11
Porcentaje de pureza ≥98%
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.