Learn More
Hidroxianisol butilado, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-79063
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
25013-16-5
C11H16O2
180.24
MFCD01779059
MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N
3-tert-butyl-4-hydroxyanisole, 4-hydroxy-3-tert-butylanisole, 2-tert-butyl-4-methoxyphenol, 3-bha, 4-methoxy-2-tert-butylphenol, 3-t-butyl-4-hydroxyanisole, phenol, 2-1,1-dimethylethyl-4-methoxy, 2-1,1-dimethylethyl-4-methoxyphenol, 2-butyl-4-hydroxyanisole, phenol, 2-tert-butyl-4-methoxy
8456
CHEBI:76358
2-terc-butil-4-metoxifenol
CC(C)(C)C1=C(C=CC(=C1)OC)O
25013-16-5
C11H16O2
180.24
MFCD01779059
MRBKEAMVRSLQPH-UHFFFAOYSA-N
3-tert-butyl-4-hydroxyanisole, 4-hydroxy-3-tert-butylanisole, 2-tert-butyl-4-methoxyphenol, 3-bha, 4-methoxy-2-tert-butylphenol, 3-t-butyl-4-hydroxyanisole, phenol, 2-1,1-dimethylethyl-4-methoxy, 2-1,1-dimethylethyl-4-methoxyphenol, 2-butyl-4-hydroxyanisole, phenol, 2-tert-butyl-4-methoxy
8456
CHEBI:76358
2-terc-butil-4-metoxifenol
CC(C)(C)C1=C(C=CC(=C1)OC)O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Butylated hydroxyanisole
Nombre de nota 96%
Punto de fusión 48°C to 55°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 268°C
Temperatura de inflamación 113°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 95% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 100 g
Índice Merck 15,1549
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in alcohol,propylene glycol,,chlorogorm,ether and acetone,slightly soluble in benzene
Formula Weight (peso de la fórmula) 180.24
Porcentaje de pureza 96%
Forma física Copos cristalinos o cristales
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Butylated hydroxyanisole
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Carcinogenicidad Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H351-Se sospecha que provoca cáncer.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.