Learn More
Butilo p-toluenosulfonato, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3777801
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
778-28-9
C11H16O3S
228.31
MFCD00027203
QYJXDIUNDMRLAO-UHFFFAOYSA-N
butyl p-toluenesulfonate, butyl tosylate, n-butyl p-toluenesulfonate, butyl p-methylbenzenesulfonate, butyl-p-toluenesulfonate, p-toluenesulfonic acid, butyl ester, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, butyl ester, butyl toluene-4-sulphonate, p-toluenesulfonic acid n-butyl ester, p-toluene sulfonic acid, butyl ester
13066
butilo 4-metilbencenosulfonato
CCCCOS(=O)(=O)C1=CC=C(C)C=C1
778-28-9
C11H16O3S
228.31
MFCD00027203
QYJXDIUNDMRLAO-UHFFFAOYSA-N
butyl p-toluenesulfonate, butyl tosylate, n-butyl p-toluenesulfonate, butyl p-methylbenzenesulfonate, butyl-p-toluenesulfonate, p-toluenesulfonic acid, butyl ester, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, butyl ester, butyl toluene-4-sulphonate, p-toluenesulfonic acid n-butyl ester, p-toluene sulfonic acid, butyl ester
13066
butilo 4-metilbencenosulfonato
CCCCOS(=O)(=O)C1=CC=C(C)C=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Butyl p-toluenesulfonate
Color Marrón a Amarillo
Densidad 1.1200g/mL
Punto de ebullición 170°C to 172°C (10.0 mmHg)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3C6H4SO3(CH2)3CH3
Índice de refracción 1.5030 to 1.505
Cantidad 25 g
Gravedad específica 1.12
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.31
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Butyl p-toluenesulfonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.