Learn More
Butilo p-toluenosulfonato, 99 %, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 380591000
Detalles adicionales : CAS : 778-28-9 Peso : 0.15000kg
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10005982
  • 93.13€ / 100 g
Envío estimado: 21-09-2021
778-28-9
228.31
QYJXDIUNDMRLAO-UHFFFAOYSA-N
13066
CCCCOS(=O)(=O)C1=CC=C(C)C=C1
C11H16O3S
MFCD00027203
butyl p-toluenesulfonate, butyl tosylate, n-butyl p-toluenesulfonate, butyl p-methylbenzenesulfonate, butyl-p-toluenesulfonate, p-toluenesulfonic acid, butyl ester, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, butyl ester, butyl toluene-4-sulphonate, p-toluenesulfonic acid n-butyl ester, p-toluene sulfonic acid, butyl ester
butilo 4-metilbencenosulfonato
Especificaciones
Butyl p-toluenesulfonate
Authentic
1.5030 to 1.505
170°C to 172°C (10.0mmHg)
100g
98.5% min. (GC)
CH3C6H4SO3(CH2)3CH3
butyl p-toluenesulfonate, butyl tosylate, n-butyl p-toluenesulfonate, butyl p-methylbenzenesulfonate, butyl-p-toluenesulfonate, p-toluenesulfonic acid, butyl ester, benzenesulfonic acid, 4-methyl-, butyl ester, butyl toluene-4-sulphonate, p-toluenesulfonic acid n-butyl ester, p-toluene sulfonic acid, butyl ester
QYJXDIUNDMRLAO-UHFFFAOYSA-N
butilo 4-metilbencenosulfonato
13066
Líquido
1.1200g/mL
Frasco de vidrio
1.12
Marrón a Amarillo
778-28-9
C11H16O3S
MFCD00027203
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ethanol
CCCCOS(=O)(=O)C1=CC=C(C)C=C1
228.31
228.31
99%
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Butyl p-toluenesulfonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
SDS Documentos
Certificados