Learn More
Digol butílico, extrapuro, SLR, Fisher Chemical
Catalog Number p-7072887
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
2.5 L
112-34-5
C8H18O3
2881
112-34-5
C8H18O3
2881
Punto de fusión -68°C
Color Incolora
Punto de ebullición 231°C
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 500 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 162.23g/mol
Forma física Líquido
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-(2-Butoxyethoxy)ethanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2