Learn More
Butilo benzoato, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-79025
Click to view available options
Cantidad:
5 g
250 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
136-60-7
C11H14O2
178.23
MFCD00009439
XSIFPSYPOVKYCO-UHFFFAOYSA-N
n-butyl benzoate, benzoic acid, butyl ester, anthrapole az, benzoic acid butyl ester, dai cari xbn, benzoic acid n-butyl ester, butylester kyseliny benzoove, butylbenzoate, unii-1tgz0d0o8i, butylester kyseliny benzoove czech
8698
butilo benzoato
CCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1
136-60-7
C11H14O2
178.23
MFCD00009439
XSIFPSYPOVKYCO-UHFFFAOYSA-N
n-butyl benzoate, benzoic acid, butyl ester, anthrapole az, benzoic acid butyl ester, dai cari xbn, benzoic acid n-butyl ester, butylester kyseliny benzoove, butylbenzoate, unii-1tgz0d0o8i, butylester kyseliny benzoove czech
8698
butilo benzoato
CCCCOC(=O)C1=CC=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Butyl benzoate
Nombre de nota 98+%
Punto de fusión -22°C
Color Amarillo
Densidad 1.0000g/mL
Punto de ebullición 250°C
Temperatura de inflamación 107°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal C6H5COO(CH2)3CH3
Índice de refracción 1.4960 to 1.498
Cantidad 5 g
Índice Merck 15, 1554
Gravedad específica 1
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 178.23
Porcentaje de pureza 98+%
Forma física Líquido aceitoso