Learn More
Butyl Acetate, puriss. p.a., ACS Reagent, ≥99.5% (GC), Honeywell™ Riedel-de Haën™
Marca:  Honeywell Riedel-de Haën 45860-2.5L
Detalles adicionales : CAS : 123-86-4 Peso : 2.20200kg Transport : UN number : 1123 Chem class : 3 Pack group : III
Cantidad. 2.5L
Envase Glass Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15615600
  • 86.36€ / 2.50 litro
Fecha de envío estimada
del proveedor 31-07-2018
Añadir a la cesta
Especificaciones
15mmHg (25°C), 8mmHg (20°C)
0.88g/mL at 25°C
0.076
n20/D 1.394
−78°C
4 (vs air)
23°C (73.4°F)
790°F
0 to 0.001%
126°C
Especificaciones
Butyl acetate
123-86-4
0.076
≥99.5% (GC)
Glass Bottle
n20/D 1.394
MFCD00009445
1741921
4 (vs air)
CCCCOC(=O)C
butyl acetate
116.16
CHEBI:31328
2.5L
116.16g/mol
0.88g/mL at 25°C
790°F
0 to 0.001%
C6H12O2
CH3COO(CH2)3CH3
UN1123
15mmHg (25°C), 8mmHg (20°C)
DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
126°C
−78°C
31272
23°C (73.4°F)
Videos