Learn More
Butyl Acetate, puriss. p.a., ACS Reagent, ≥99.5% (GC), Honeywell Riedel-de Haën™
Catalog Number p-7120267
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
6 x 1 L
Envase:
Frasco de vidrio
123-86-4
C6H12O2
116.16
MFCD00009445
DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle
31272
CHEBI:31328
acetato de butilo
CCCCOC(C)=O
123-86-4
C6H12O2
116.16
MFCD00009445
DKPFZGUDAPQIHT-UHFFFAOYSA-N
n-butyl acetate, acetic acid, butyl ester, 1-butyl acetate, butyl ethanoate, acetic acid butyl ester, n-butyl ethanoate, n-butylacetate, butylacetat, acetic acid n-butyl ester, acetate de butyle
31272
CHEBI:31328
acetato de butilo
CCCCOC(C)=O
Puriss. p.a., ACS Reagent
DISOLVENTES DE USO GENERAL ACS
  • solución económica para aplicaciones como HPLC a escala preparativa, limpieza y síntesis orgánica
  • adecuado para aplicaciones menos exigentes, como HPLC isocrática rutinaria
  • variaciones y reducciones trazables a contaminación por disolventes
  • todos los disolventes se prueban para cumplir las especificaciones de uso general de ACS
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Butyl acetate
Punto de fusión -78°C
Densidad 0.88g/mL at 25°C
Punto de ebullición 126°C
Límite de explosión 0.076
Temperatura de inflamación 23°C (73.4°F)
Punto de ignición 790°F
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal CH3COO(CH2)3CH3
Índice de refracción n20/D 1.394
Cantidad 500 mL
Número UN UN1123
Beilstein 1741921
Residuos después de la evaporación 0 to 0.001%
Densidad del vapor 4 (vs air)
Formula Weight (peso de la fórmula) 116.16g/mol
Presión de vapor 15mmHg (25°C), 8mmHg (20°C)
Porcentaje de pureza ≥99.5% (GC)
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Butyl acetate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
  • EUH066-La exposición repetida puede provocar sequedad o formación de grietas en la piel.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.