Learn More
Butvar(R) B-98, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10022184
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
Envase:
Frasco de vidrio
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
63148-65-2
MFCD00084458
Poly(vinyl butyral) resin
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
63148-65-2
MFCD00084458
Poly(vinyl butyral) resin
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Butvar* B-98
Color Blanco
Densidad 1.1000g/mL
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 250 g
Gravedad específica 1.1
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform
Viscosidad 6 to 9cPs (6% in methanol, 20°C)
Porcentaje de pureza 18.0 to 20.0% (Hydroxyl content) as PV alcohol, 2.5% max. (Acetate content) as PV acetate
Forma física Polvo de flujo libre