Learn More
Butvar™ B-98, ACROS Organics™
71.40€ - 119.90€
CAS 63148-65-2
Número MDL MFCD00084458
Sinónimo Poly(vinyl butyral) resin
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad. Envase Precio Cantidad y disponibilidad  
10022184 SDS Ver documentos Acros Organics
428482500
250g Glass bottle 71.40€
250 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 4
Añadir a la cesta
10525280 SDS Ver documentos Acros Organics
428485000
500g Glass bottle 119.90€
500 g Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Stock EU 16
Añadir a la cesta
Especificaciones
63148-65-2
MFCD00084458
Poly(vinyl butyral) resin
Especificaciones
250g
1.1000g/mL
Glass bottle
White
MFCD00084458
Free-Flowing Powder
Butvar™ B-98
Authentic
6 to 9cPs (6% in methanol, 20°C)
63148-65-2
Poly(vinyl butyral) resin
18.0 to 20.0% (Hydroxyl content) as PV alcohol, 2.5% max. (Acetate content) as PV acetate