Learn More
Butan-1-ol, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Catalog Number p-7072874
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
25 L
Envase:
Frasco de vidrio con recubrimiento de plástico
Frasco de vidrio ámbar
Recipiente de metal
71-36-3
C4H10O
74.12
2964
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
butano-1-ol
CCCCO
71-36-3
C4H10O
74.12
2964
LRHPLDYGYMQRHN-UHFFFAOYSA-N
butano-1-ol
CCCCO
Butan-1-ol, extra puro, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de fusión -89°C
Color Incolora
Punto de ebullición 117.6°C
Cantidad 500 mL
Envase Frasco de vidrio ámbar
Forma física Líquido
Presión de vapor 6.7mbar at 20°C
Viscosidad 2.95 mPaS ( at 20°C)
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.12g/mol
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 1-Butanol
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Líquido inflamable Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H226-Líquidos y vapores inflamables.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H336-Puede provocar somnolencia o vértigo.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.