Learn More
Diepóxido de butadieno, 95 %
Catalog Number p-7058282
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
1464-53-5
C4H6O2
86.09
MFCD00005120
ZFIVKAOQEXOYFY-UHFFFAOYSA-N
diepoxybutane, 1,3-butadiene diepoxide, 2,2'-bioxirane, butadiene diepoxide, dioxybutadiene, butadiene dioxide, bioxirane, butane diepoxide, 1,2:3,4-diepoxybutane, butadiendioxyd
11254
CHEBI:23704
2-(oxiran-2-il)oxirano
C1C(O1)C2CO2
1464-53-5
C4H6O2
86.09
MFCD00005120
ZFIVKAOQEXOYFY-UHFFFAOYSA-N
diepoxybutane, 1,3-butadiene diepoxide, 2,2'-bioxirane, butadiene diepoxide, dioxybutadiene, butadiene dioxide, bioxirane, butane diepoxide, 1,2:3,4-diepoxybutane, butadiendioxyd
11254
CHEBI:23704
2-(oxiran-2-il)oxirano
C1C(O1)C2CO2
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Aplicaciones
El diepóxido de butadieno se utiliza como químico de investigación, como intermedio químico, como agente endurecedor para polímeros, como agente de entrecruzamiento para tejidos textiles y para prevenir el deterioro microbiano. También se utiliza para sintetizar el eritritol y los productos farmacéuticos.
Solubilidad
Soluble en agua (1000 g/l).
Notas
Mantener el recipiente bien sellado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Butadiene diepoxide
Punto de fusión -19°C
Densidad 1.112
Punto de ebullición 56°C to 58°C (25 mmHg)
Temperatura de inflamación 45°C (113°F)
Índice de refracción 1.434
Cantidad 1 g
Número UN UN2929
Beilstein 79831
Índice Merck 14,3676
Información de solubilidad Soluble in water (1000g/L).
Formula Weight (peso de la fórmula) 86.09
Porcentaje de pureza 95%