Learn More
Uvex Busingess Gray PU 84698 Low Shoe - Width 11
Uvex 1 shoes designed for classic business look; for in the office or on the factory floor
129.00€
Especificaciones
Color Gris
Material Microvelour
Material de la suela Poliuretano (PU)
Material del dedo del pie Acero
Desechables No
Ver más especificaciones
Productos 14
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Tamaño Precio Cantidad y disponibilidad  
17254581
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
8469839
39
129.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17264581
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
8469840
40
129.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17274581
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
8469841
41
129.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17284581
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
8469842
42
129.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17294581
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
8469843
43
129.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17204591
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
8469844
44
129.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17214591
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
8469845
45
129.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17224591
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
8469846
46
129.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17234591
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
8469847
47
129.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17244591
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
8469848
48
129.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17254591
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
8469849
49
129.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17264591
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
8469850
50
129.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17274591
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
8469851
51
129.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
17284591
Ver documentos Detalles de la promoción
Uvex
8469852
52
129.00€
1 par
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Uvex 1 business Shoe 8469.8 S2 SRC
  • Safe, smart, stylish
  • Fashionably business look with trendy design
  • Generous fit with wide steel toe cap
  • Uvex Climazone technology ensures optimum wearer comfort
  • Breathable, water-resistant high-tech microvelour upper material
  • Textile lining provides optimum breathability
  • Made from synthetic materials, suitable for people allergic to chrome
  • Shock absorbing, durable mono density polyurethane sole unit
  • Removable comfort insole, antistatic with moisture control system and shock absorption in heel and at front of foot
  • Soft padded collar and tongue
  • Sole unit of free of lacquer wetting inhibitors such as silicones, phthalates, etc.
  • Fulfills ESD requirements, resistance to ground Kleiner 35 megohms
  • Certified with Uvex medicare for individual, orthopedic inlay soles and individual adjustments of sole unit such as overall increase, inside and outside increase and other solutions
  • Article No. 8469.8
  • Standard EN ISO 20345:2011 S2 SRC
  • Sizes: 39 to 52
Especificaciones
Especificaciones
Gris
Poliuretano (PU)
No
Unisex
Uvex 1
No
SRC
Microvelour
Acero
EN ISO 20345:2011
Anchura estándar
S2