Learn More
Uvex Busingess Blue PU 84261 Boot - Width 10
Fashionable business look with a trendy design includes steel toecap
Marca:  Uvex 8426141
Detalles adicionales : Peso : 1.28000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17264441
  • 139.00€ / 1 par
Fecha estimada de envío: 26-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Bota Chelsea Uvex 1 Business 8426.1 S3 SRC
  • Segura, inteligente y elegante
  • Estilo profesional con un diseño moderno
  • Ajuste generoso con puntera de acero ancha
  • Entresuela no metálica resistente a la penetración conforme a las últimas normas de seguridad; no restringe la flexibilidad
  • La tecnología UVEX Climazone garantiza una comodidad óptima
  • Material exterior de microvelour de alta tecnología transpirable y repelente al agua
  • El revestimiento textil proporciona una transpirabilidad óptima
  • Fabricado con materiales sintéticos, aptos para personas alérgicas al cromo
  • Resistente suela de poliuretano de monodensidad con absorción de impactos
  • Plantilla extraíble Comfort, antiestática, con sistema de control de humedad y absorción de impactos en el talón y en la parte delantera del pie
  • Suela sin inhibidores de humectación de lacas, como siliconas, ftalatos, etc.
  • Cumple los requisitos ESD, resistencia a tierra Kleiner 35 megaohmios
  • Certificado Uvex Medicare para suelas individuales de inserto ortopédico y ajustes individuales de suela, como aumento general, aumento interior y exterior y otras soluciones
  • N.º de artículo 8426.1
  • Norma EN ISO 20345:2011 S3 SRC
  • Tamaños: Desde 39 hasta 52
Especificaciones
Especificaciones
Azul
41
Acero
EN ISO 20345:2011
Estrecho
S3
Microvelour
Poliuretano (PU)
No
Unisex
Uvex 1
No
SRC