missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Merck™ BugBuster™ Protein Extraction Reagent

Reagent for protein sample preparation

Marca:  Merck™ 70584-3

Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg

 Ver más versiones de este producto

Código de producto. 15544949

  • 141.12€ / 100 ml


Fecha estimada de envío
01-08-2019
Añadir a la cesta

Descripción

Descripción

Efficient protein extraction from E. coli under non-denaturing conditions.
Especificaciones

Especificaciones

100mL
Store at+15°C to+30°C
Videos