Learn More
Solución tampón pH9,2 (borato), solución estándar NIST lista para su uso para la medición de pH, Fisher Chemical
Marca:  Fisher Chemical J/2870/08
18.02 EUR hasta el 2024-03-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : CAS : 1303-96-4 Peso : 0.50000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10082531
  • 43.10€ / 500 ml
En stock
para ver el stock
Descripción
Descripción
Solución de tampón de pH 9,2 (borato), solución estándar NIST, lista para su uso para la medición de pH
Especificaciones
Especificaciones
Incolora
Líquido
163147
9.2
500 mL
Frasco de plástico de HDPE
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
SDS Documentos