Learn More
Solución tampón pH 4,00 (ftalato), solución estándar NIST lista para su uso para la medición de pH, Fisher Chemical
25.73 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21980" para aplicar la oferta.
37.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
25.73 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
38.13 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23271" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21980" para aplicar la oferta.
37.65 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "22914" para aplicar la oferta.
25.73 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
38.13 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23271" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
2.5 L
5 L
10 L
Envase:
Bolsa en caja
Frasco de plástico de HDPE
Descripción
Solución tampón pH 4,00 (ftalato), solución estándar NIST lista para su uso para la medición de pH
Listo para usar para la medición del pH.
Cada solución se identifica fácilmente por su color, lo que ahorra tiempo y reduce los errores.
Nuestras soluciones tampón representan una gama de productos de máxima calidad y confiabilidad que garantizan resultados exactos para la calibración/valoración.
Cada solución se identifica fácilmente por su color, lo que ahorra tiempo y reduce los errores.
Nuestras soluciones tampón representan una gama de productos de máxima calidad y confiabilidad que garantizan resultados exactos para la calibración/valoración.
- Soluciones tampón estándar y codificadas por colores.
- Fabricadas con una tolerancia de ±0,02 unidades de pH
- Estandarizadas con exactitud y etiquetadas con el pH específico del lote a 20 ° C
- Todos los tampones son trazables a patrones NIST y BS 1647
- Envasadas en recipientes de HDPE que ayudan a proteger la integridad de los productos y a garantizar una manipulación segura (se refiere a cantidades de 1 L, 2,5 L y 5 L)
- Los tampones estándar están disponibles para el intervalo de pH 2 a pH 10
- Las soluciones tampón codificadas por colores están disponibles en el intervalo de pH4, pH7 y pH
Especificaciones
Color | Incolora |
pH | 4 |
Forma física | Líquido |
Cantidad | 500 mL |
Envase | Frasco de plástico de HDPE |