Learn More
Solución tampón, pH 9,54 (+/-0,01 a 25 °C), sin color, Specpure™, trazable NIST, Thermo Scientific Chemicals
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 042423.K7
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Buffer solution, pH 9.54 (±0.01 at 25°C) | |
4 L | |
Specpure™ |
NIST Traceable | |
MFCD00146206 | |
Liquid |
RUO - Para uso exclusivo en investigación